missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

clikeco Neonbrick

Le service lié au produit comprend : La mise en place des contenants, la collecte et le remplacement de ces derniers, le traitement de vos déchets par des filières agréées, la gestion de vos documents réglementaires et la délivrance de labels certifiant votre démarche engagée.

Marque:  clikeco XXXX7

Code produit. 12510167

  • 158.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Idéale pour la gestion des néons
  • Pliage et montage simples
  • Manutention aisée grâce à ses poignées en encoche
  • Fond renforcé avec un pliage anti-ouverture
  • Insérez simplement les tubes grâce à sa découpe en façade
  • Chaussez sa coiffe pour la déplacer en toute sécurité
  • Conforme à la réglementation européenne en vigueur

Le service lié au produit comprend :

  1. L'étude de vos besoins
  2. La mise à disposition des contenants
  3. La collecte et le remplacement des contenants sous 72H
  4. L'acheminement en centre de traitement de proximité et agréé favorisant la valorisation de vos déchets
  5. L'édition et le suivi de vos documents réglementaires
  6. La délivrance du label et des outils de communication clikeco valorisant votre engagement
Spécification

Spécification

75.71 L
White
1.5 kg
Neon Lights Management
Disposal Box
20 gal.
20 x 30 x 150 cm
Non autoclavable
Cardboard
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions