Learn More
Invitrogen™ Kit de système de transfection Neon™ 100 μl
Kit Neon™ pour système de transfection 100 μl
Marque: Invitrogen™ MPK10025
611.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21880" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.56000kg
Description
Le kit Neon™ pour système de transfection 100 μl est conçu tout spécialement pour une utilisation sur MPK5000. Utilisez ce kit pour des volumes de transfection de 100 μl, contenant 5 × 105 à 2 × 106 cellules adhérentes ou 1 × 106 à 6 × 105 cellules en suspension. Les cellules transfectées à l’aide des embouts Neon™ 100 μl inclus sont alors prêtes à être nettoyées et mises en plaques sur une boîte de culture 6 puits, 60 mm ou 10 cm, en fonction de votre protocole.Spécification
Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, faible teneur en protéine, exempt de xéno-composants, teneur réduite en facteurs de croissance, teneur réduite en sérum | |
Cellule souche, cellule primaire, cellule difficile à transfecter | |
ADN plasmide, ARNsi synthétique | |
Électroporation | |
Transfection | |
Neon™ | |
25 x 2 réactions | |
Température ambiante | |
Système de transfection Neon™ |
Le kit de système de transfection Neon™ 100 μL est fourni avec 10 ml de tampon de resuspension R, 10 ml de tampon de resuspension T et 75 ml de tampon électrolytique E2 dans une boîte et 25 x 100 μl pointes de réaction et 5 tubes d’électroporation dans une boîte séparée. Reportez-vous au manuel d’utilisation du système de transfection Neon™ pour obtenir des instructions sur le protocole. Stockez la boîte tampon à 4°C et les pointes et boîte de tubes à température ambiante. | |
Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons | |
CMV | |
Système de transfection Neon™ | |
50 réactions | |
Système de transfection | |
Oui | |
2 x 10^4 - 6 x 10^8 cellules ; varie en fonction du type de cellule | |
100 µl |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.