Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System 100-μL Kit with 1-Channel Tubes
Code produit. p-7229402
Click to view available options
Nbre de réactions:
25 x 2 réactions
96 x 2 réactions
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
96 pièces
Code produit. 17809444
Marque: Invitrogen™ N10025
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
The Neon NxT Electroporation System 100-μL Kit is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System.
The Neon NxT Electroporation System 100-μL Kit with 1-Channel Tubes is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Use this kit for transfection volumes of 100 μL, containing 5 x 105–2 x 106 adherent cells or 1 x 106–5 x 106 suspension cells. Cells that have been transfected using the included 100-μL Neon NxT tips are then ready to be washed and plated into a multi-well culture dish.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 10 mL Resuspension R Buffer; store at 4°C
• 10 mL Resuspension T Buffer; store at 4°C
• 10 mL Resuspension Genome Editing Buffer; store at 4°C
• 50 mL Electrolytic E100 Buffer; store at 4°C
• 25 reaction tips
• 8 electroporation 1-channel tubes
Type de cellule Stem Cells, Primary Cells, Hard-to-Transfect Cells
Format Electroporation Pipette Tip
Transfection Technique Électroporation
À utiliser avec (équipement) Neon™ NxT Electroporation System
À utiliser avec (application) Transfection
Nbre de réactions 25 x 2 réactions
Type de produit Pipette Tip
Quantité 25 x 2 reactions
Volume (métrique) d’échantillon 100 μL