Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System 10-μL Kit with 1-Channel Tubes
The Neon NxT Electroporation System 10-μL Kit is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System.
776.00€ - 2350.00€
Spécification
Type de cellule | Stem Cells, Primary Cells, Hard-to-Transfect Cells |
---|---|
Format | Electroporation Pipette Tip |
Transfection Technique | Électroporation |
À utiliser avec (équipement) | Neon™ NxT Electroporation System |
À utiliser avec (application) | Transfection |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17829444
|
Invitrogen™
N1025 |
25 x 2 Reactions | N/A | N/A | N/A | |||||
18075331
|
Invitrogen™
N1025 |
25 x 2 Reactions |
798.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
18035341
|
Invitrogen™
N1096 |
96 x 2 Reactions |
2350.00€
96 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
17839444
|
Invitrogen™
N1096 |
96 x 2 Reactions | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
The Neon NxT Electroporation System 10-μL Kit with 1-Channel Tubes is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Use this kit for transfection volumes of 10 μL, containing 5 x 104–2 x 105 adherent cells or 1 x 105–5 x 105 suspension cells. Cells that have been transfected using the included 10-μL Neon NxT tips are ready to be washed and plated into a multi-well culture dish.
Spécification
Stem Cells, Primary Cells, Hard-to-Transfect Cells | |
Électroporation | |
Transfection | |
10 μL |
Electroporation Pipette Tip | |
Neon™ NxT Electroporation System | |
Pipette Tip |