Learn More
Tige de néodyme, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,5 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionné sous argon
Spécification
Nom chimique ou matériau | Neodymium rod |
Note relative au nom | 12.7mm (0.5 in.) dia. |
Notes de pourcentage du dosage | (pureté du métal, à l’exclusion du Ta) |
Quantité | 25 mm |
Pourcentage de pureté | 99.5% |
Odeur | Odorless |
Conditionnement | Mylar sous Argon |
Poids | ≈0.89g/mm |
Forme | Tige moulée, le diam. est d’environ |