Learn More
Alfa Aesar™ Titanate de néodyme(III)
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Neodymium(III) titanate |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 496.21 |
Odeur | Odorless |