Learn More
Oxyde de néodyme(III), REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
81.71€ - 1133.64€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-97-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Nd2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 336.48 |
Numéro MDL | MFCD00011134 |
Clé InChI | PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dineodymium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11396308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011250.14 |
25 g |
81.71€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011250.22 |
100 g |
193.97€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11376308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011250.A1 |
1 kg |
1133.64€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Neodymium(III) oxide is used as a catalyst in polymer chemistry. Glasses doped with neodymium(III) oxide are dichroic in nature and is used in welding goggles and other colored glasses. It finds use in solid-state lasers, carbon arc-light electrodes and enamels. It serves as the starting material for the synthesis of other neodymium(III) compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1313-97-9 | |
336.48 | |
PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3] |
Nd2O3 | |
MFCD00011134 | |
dineodymium(3+) trioxidandiide |
Spécification
Neodymium(III) oxide | |
1313-97-9 | |
(REO) | |
MFCD00011134 | |
Insoluble in water. Soluble in acids. | |
[O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3] | |
336.48 | |
99.99% | |
7.24 g/mL |
2272°C | |
Poudre | |
Nd2O3 | |
14,6450 | |
PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N | |
dineodymium(3+) trioxidandiide | |
336.48 | |
Reacton™ |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-214-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante