Learn More
Oxyde de néodyme(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
128.00€ - 460.29€
Identifiants chimiques
CAS 1313-97-9
Formule moléculaire Nd2O3
Poids moléculaire (g/mol) 336.48
Numéro MDL MFCD00011134
Clé InChI PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11303348
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036275.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11393338
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036275.22
100 g
460.29€
100g
Description
Description
Neodymium is used in coloring glasses and for doping some glass lasers since it transmits 90% of the blue, green, and red light rays. Neodymium compounds are used in glass coloring, permanent magnets, capacitors, infrared filters, resonators, Catalysis (diene polymerization), laser materials. Neodymium(III) oxide is used to dope glass, including sunglasses, to make solid-state lasers, and to color glasses and enamels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-214-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Oxyde de néodyme(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals