Learn More
Nitrate de néodyme(III) hydraté, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
44.32€ - 380.00€
Identifiants chimiques
CAS 13746-96-8
Formule moléculaire N3NdO9
Poids moléculaire (g/mol) 330.25
Numéro MDL MFCD00149798
Clé InChI CFYGEIAZMVFFDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neodymium iii nitrate hydrate, neodymium nitrate hydrate, acmc-20ak53, 3no3.nd.h2o, neodymium nitrate-water 1/3/1, neodymium 3+ ion hydrate trinitrate, neodymium 3+ hydrate trinitrate, neodymium iii nitrate hydrate, reacton, nitric acid,neodymium 3+ salt, hydrate 8ci,9ci
CID PubChem 71311426
SMILES [Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11316308
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011245.06
5 g
44.32€
5g
11396298
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011245.14
25 g
159.80€
25g
11306308
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011245.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
It is used as pharmaceutical intermediates. It is used in the selective PVC membrane sensors. The sensor with ionophore (L1) exhibits significantly enhanced selectivity towards neodymium (III).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13746-96-8
330.25
CFYGEIAZMVFFDE-UHFFFAOYSA-N
71311426
N3NdO9
MFCD00149798
neodymium iii nitrate hydrate, neodymium nitrate hydrate, acmc-20ak53, 3no3.nd.h2o, neodymium nitrate-water 1/3/1, neodymium 3+ ion hydrate trinitrate, neodymium 3+ hydrate trinitrate, neodymium iii nitrate hydrate, reacton, nitric acid,neodymium 3+ salt, hydrate 8ci,9ci
[Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Neodymium(III) nitrate hydrate
13746-96-8
Agrégats cristallins humides
N3NdO9
neodymium iii nitrate hydrate, neodymium nitrate hydrate, acmc-20ak53, 3no3.nd.h2o, neodymium nitrate-water 1/3/1, neodymium 3+ ion hydrate trinitrate, neodymium 3+ hydrate trinitrate, neodymium iii nitrate hydrate, reacton, nitric acid,neodymium 3+ salt, hydrate 8ci,9ci
CFYGEIAZMVFFDE-UHFFFAOYSA-N
néodyme(3+) ; trinitrate ; hydrate
71311426
Odorless
Violet crystals
∽40°C
Bleu
99.99% (REO)
MFCD00149798
Soluble in water.
[Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
330.25
330.25 (Anhydrous)
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-153-9
missing translation for 'rtecsNumber' : OJ6125000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante