Learn More
Nitrate de néodyme(III) hexahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11337647
Nitrate de néodyme(III) hexahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337647
250 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Code produit. 11337647
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012912.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Neodymium(III) nitrate hexahydrate is used to prepare nanoparticles of neodymium oxybromide and neodymium oxide. It is also used in coloring glasses and for doping some glass lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16454-60-7
Formule moléculaire H12N3NdO15
Poids moléculaire (g/mol) 438.344
Numéro MDL MFCD00149799
Clé InChI VQVDTKCSDUNYBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neodymium nitrate hexahydrate, neodymium trinitrate hexahydrate, neodymium nitrate monohydrate, neodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, neodymium 3+ salt, hexahydrate, ksc491s0r, neodymiumnitratehexahydrate, neodymium nitrate 6-hydrate, neodymium 3+ trinitrate hexahydrate, neodymium iii nitrate hexahydrateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 204494
Nom IUPAC néodyme(3+) ; trinitrate ; hexahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Nd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium(III) nitrate hexahydrate
Point de fusion ∼40°C
pH 3.0 to 4.0
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN1477
Merck Index 14,6450
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 438.34 (330.25 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP28K028 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2024 Catalog Number012912.30,012912.18
Numéro de lotT06J004 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/07/2023 Catalog Number012912.30,012912.18
Numéro de lotQ03J040 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog Number012912.30,012912.18
Numéro de lotN28J025 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog Number012912.30,012912.18
Numéro de lotJ01M03 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number012912.30,012912.18
Nom du produit
Nitrate de néodyme(III) hexahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >