Learn More
Chlorure de néodyme(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Reacton™
112.56€ - 428.13€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11306318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011251.18 |
50 g |
112.56€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11316318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011251.30 |
250 g |
428.13€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Neodymium(III) chloride hydrate is used for production of neodymium metal. It also finds application in lasers and fiber amplifiers. It serves as dopants for silica based as well as plastic fibers. It plays an important role of additives in organic light emitting diodes resulting in improved LED emission spectrum. In addition, it is used in catalysis of polymerization of various dienes. It is used to modify titanium dioxide for use as a photocatalyst. Its coating on aluminum and its alloy protect them from corrosion. It is also extensively used as fluorescent labels for organic molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
19423-78-0 | |
MFCD00011132 |
Spécification
Neodymium(III) chloride hydrate | |
19423-78-0 | |
99.9% (REO) | |
MFCD00011132 | |
250.60 (Anhydrous) | |
Crystalline aggregrates |
124°C | |
Agrégats cristallins | |
NdCl3·H2O | |
Soluble in water. | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-031-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Neodymium(III) chloride hydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Neodymium chloride