Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher Z
Click to view available options
Type de conteneur:
Boîte (allongée)
Boîte (forme élevée)
Conditionnement:
5L
Description
- À base d’acide citrique
- Le Neodisher Z est utilisé pour neutraliser les résidus alcalins dans la désinfection des machines à laver
- Sans phosphate, acide phosphorique, composés des nitrogènes et surfactants
- Dosage compris entre 2 et 4 ml/l
- Doux pour les matériaux
- Verrerie de laboratoire dans les laboratoires médicaux, industriels et d’eau
Spécification
Spécification
| Type de produit | Neodisher Z |
| Forme | Liquide |
| pH | 3 à 2,6 |
| Stérilité | Non stériles |
| Composition | Acide citrique, 2-octyl-2 H-isothiazol-3-one |
| Concentration | 1 à 5 ml/l |
| Type de conteneur | Boîte (forme élevée) |
| Description | 250 x 190 x 140 mm |
| Volume (métrique) | 5 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- neodisher Z
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: citric acid, anhydrous