Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher N
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
250 x 100 x 60 mm
220 x 240 x 140 mm
250 x 190 x 140 mm
390 x 290 x 240 mm
Type de conteneur:
Canister
Flacon
Conditionnement:
1 pièce
25kg
5L
Description
- À base d’acide phosphorique
- Le Neodisher N est utilisé pour neutraliser les résidus alcalins dans la désinfection des machines à laver
- Disponibles en flacons ou en boîtes
- A de très bonnes propriétés de rinçage
- Convient pour une utilisation avec : instruments chirurgicaux, articles d’anesthésie, récipients, chaussures chirurgicales, biberons et autres dispositifs médicaux, ainsi que verrerie de laboratoire Exempt de surfactantDosage compris entre 2 et 4 ml/l
- Facteur de titration : 0,16
Spécification
Spécification
| Type de produit | Neodisher N |
| Forme | Liquide |
| pH | 2,2 à 1,8 |
| Stérilité | Non stériles |
| Composition | Acide phosphorique, acide citrique |
| Concentration | 1 à 4 ml/l |
| Type de conteneur | Flacon |
| Dimensions (L x l x H) | 250 x 100 x 60 mm |
| À utiliser avec (application) | Neutralisation de tous les dépôts de résidus alcalins sur la verrerie de laboratoire ou pour le pré-nettoyage acide |
| Conditionnement | 12/paquet |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- neodisher N
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.