Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher N
Click to view available options
Volume (métrique):
10 L
Conditionnement:
12kg
Description
- À base d’acide phosphorique
- Le Neodisher N est utilisé pour neutraliser les résidus alcalins dans la désinfection des machines à laver
- Disponibles en flacons ou en boîtes
- A de très bonnes propriétés de rinçage
- Convient pour une utilisation avec : instruments chirurgicaux, articles d’anesthésie, récipients, chaussures chirurgicales, biberons et autres dispositifs médicaux, ainsi que verrerie de laboratoire Exempt de surfactantDosage compris entre 2 et 4 ml/l
- Facteur de titration : 0,16
Spécification
Spécification
| Type de produit | Neodisher N |
| Forme | Liquide |
| pH | 2,2 à 1,8 |
| Aspect | Incolore |
| Certifications/Conformité | Conforme à la directive européenne 93/42/CE, annexe I concernant les dispositifs médicaux |
| Composition | Acide phosphorique, acide citrique |
| Concentration | 1 à 4 ml/l |
| Type de conteneur | Boîte |
| Contenu et stockage | Stockez à -15°C jusqu’à +30°C pendant 4 ans maximum. |
| Densité | 1,5 g/cm3 (20°C) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- neodisher N
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: phosphoric acid, citric acid, anhydrous