Learn More
Chlorhydrate de néocuproine monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
84.52€ - 779.88€
Identifiants chimiques
CAS | 303136-82-5, 484-11-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H12N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.26 |
Numéro MDL | MFCD00150062 |
Clé InChI | IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, neocuproine hydrochloride monohydrate, neocuproine hydrate hydrochloride, c14h12n2.hcl.h2o, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, neocuproine hydrochloride hydrate, neocuproinehydrochloridemonohydrate, neocuproine hydrochloride hydrate 98, neocuproine hydrochloride trihydrate, 98 %Afficher plus |
CID PubChem | 2723838 |
Nom IUPAC | 2,9-diméthyl-1,10-phénanthroline ; Hydrate ; Chlorhydrate |
SMILES | CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10255720
|
Thermo Scientific Acros
153310050 |
5 g |
84.52€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10061840
|
Thermo Scientific Acros
153310250 |
25 g |
303.51€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10105833
|
Thermo Scientific Acros
153311000 |
100 g |
779.88€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
303136-82-5, 484-11-7 | |
208.26 | |
IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N | |
2723838 | |
CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1 |
C14H12N2 | |
MFCD00150062 | |
2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, neocuproine hydrochloride monohydrate, neocuproine hydrate hydrochloride, c14h12n2.hcl.h2o, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, neocuproine hydrochloride hydrate, neocuproinehydrochloridemonohydrate, neocuproine hydrochloride hydrate 98, neocuproine hydrochloride trihydrate, 98 %Afficher plus | |
2,9-diméthyl-1,10-phénanthroline ; Hydrate ; Chlorhydrate |
Spécification
Neocuproine hydrochloride monohydrate | |
98.5 | |
250°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
MFCD00150062 | |
IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N | |
2,9-diméthyl-1,10-phénanthroline ; Hydrate ; Chlorhydrate | |
2723838 | |
99% |
303136-82-5, 484-11-7 | |
100.0 | |
Jaune | |
99% | |
C14H12N2 | |
2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, neocuproine hydrochloride monohydrate, neocuproine hydrate hydrochloride, c14h12n2.hcl.h2o, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, neocuproine hydrochloride hydrate, neocuproinehydrochloridemonohydrate, neocuproine hydrochloride hydrate 98, neocuproine hydrochloride trihydrate, 98 % | |
CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1 | |
208.26 | |
262.75 | |
Poudre cristalline fine |