Learn More
Nefopam hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16444537
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16444537
Marque: Medchem Express HYB1057
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress Nefopam hydrochloride (Fenazoxine hydrochloride) is a centrally-acting but non-opioid analgesic drug, for the relief of moderate to severe pain. Nefopam hydrochloride targets β-catenin protein level in mesenchymal cells in-vitro and in-vivo.
Nefopam hydrochloride (Fenazoxine hydrochloride) is a centrally-acting but non-opioid analgesic drug, for the relief of moderate to severe pain. Nefopam hydrochloride targets β-catenin protein level in mesenchymal cells in-vitro and in-vivo.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nefopam hydrochloride
CAS 23327-57-3
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Quantité 50 mg
Synonyme Fenazoxine hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 12.5 mg/mL (43.13 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (43.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCOC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3C1.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 289.8
Pourcentage de pureté 99.78%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.