Learn More
Thermo Scientific™ Aiguilles pour seringues d’amorçage Luer-Lok
Code produit. 10035934 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 G
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10035934
Marque: Thermo Scientific™ 365RNL22
Les aiguilles Thermo Scientific™ pour seringues d’amorçage Luer-Lok sont disponibles pour les seringues à aiguilles amovibles.
Les aiguilles Thermo Scientific™ pour seringues d’amorçage Luer-Lok sont disponibles pour les seringues à aiguilles amovibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Aiguilles pour seringues d’amorçage Luer-Lok ; calibre 22 ; longueur de l’aiguille 2 pouces ; 2/boîte
Calibre d’aiguille 22 G
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Aiguille pour seringue
Longueur (métrique) de l’aiguille 50,8 mm
À utiliser avec (équipement) Seringue pour passeur automatique LC
Type de connexion Amovible