Learn More
BTX™ Poignées d’électrodes avec matrice à aiguilles pour BTX™ AgilePulse™ in vivo
Needle Array Handle for miniature needles designed to provide superior, highly-uniform electric fields in dermal or muscular tissue as part of the AgilePulse™ in vivo Gene Delivery Electroporation System. Specially designed for gene and vaccine delivery.
1325.00€ - 1940.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Transfert de gènes et de vaccins |
---|---|
Matériau | Plastique |
Gamme de produits | BTX Electroporation |
Type de produit | Poignée d’électrode avec matrice à aiguilles |
Comprend | Poignée uniquement |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16253931
|
BTX™
470092 |
Générateurs dotés du numéro de série AP-4069-ID / AP-5031-IM et ultérieur |
1325.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15417370
|
BTX™
470000 |
Générateurs dotés du numéro de série AP-4068-ID / AP-5030-IM et antérieur | N/A | ||||||
Description
La matrice à microaiguilles parallèles s’insère directement dans le site cible pour une électroporation in vivo rapide et fiable. Les champs électriques produits correspondent à l’approximation la plus proche des électrodes à plaques parallèles, traitant environ 80 % de la zone cible avec 95 % du champ électrique appliqué.
Une poignée de matrice à aiguilles est nécessaire pour la mise en place de la matrice à aiguilles, qui comprend le câble de connexion pour électrode. Plusieurs longueurs d’aiguille et espacement des rangées sont disponibles pour différentes applications intradermiques ou intramusculaires. Les matrices à aiguilles peuvent être utilisées pour un maximum de 500 impulsions à condition de respecter les procédures d’entretien et de maintenance.
- Champs électriques uniformes et fiables
- Les microaiguilles minimisent les traumatismes tissulaires
- Jetables et stériles
- Fabriquées en plastique et en acier chirurgical de qualité médicale
- Conception sûre
- Plusieurs configurations et tailles à choisir
Spécification
Transfert de gènes et de vaccins | |
BTX Electroporation | |
Poignée uniquement | |
Non-sterile | |
Onde carrée |
Plastique | |
Poignée d’électrode avec matrice à aiguilles | |
1 Ea. | |
Electrode Connector Cable |