Learn More
BRAND™ Robinet à pointeau et robinet d’arrêt latéral à burette
Robinet d’arrêt avec broche de vanne en PTFE interchangeable, bouchon et dispositif de rétention.
44.95€
Spécification
Type | Robinet d’arrêt |
---|---|
Diamètre (métrique) | de 0 à 2,5 mm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10334901
|
BRAND™
82120 |
Burette de 2 à 50 ml |
44.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10604461
|
BRAND™
82121 |
Burette de 25 ml |
44.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10048090
|
BRAND™
82122 |
Burette de 50 ml |
44.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Boîtier de vanne avec pointe burette de précision en verre borosilicaté 3.3
- Broche de vanne en PTFE interchangeable, bouchon en PP et dispositif de rétention
- Ouverture de la vanne de 0 à 2,5 mm
Spécification
Robinet d’arrêt | |
de 0 à 2,5 mm |