Learn More
Bochem™ Porte-aiguilles KOLLE avec poignée en plastique
Code produit. 10132701
Click to view available options
Longueur (métrique):
230 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10132701
Marque: Bochem™ 12000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Saisissez fermement les aiguilles avec le porte-aiguille KOLLE Bochem™ avec manche en plastique.
  • Avec ou sans aiguille
  • Aluminium ou acier inoxydable
Spécification
Longueur (métrique) 230 mm
Matériau Aluminium
Type de produit Porte-aiguille KOLLE
À utiliser avec (équipement) Aiguilles
Comprend Avec poignée en plastique
Longueur (métrique) de la poignée 110 mm
Quantité 1 de chaque