Learn More
Tocris Bioscience™ Ned K
NAADP signaling inhibitor
331.00€ - 1330.00€
Spécification
Couleur | Cream |
---|---|
Type de produit | Inhibiteur |
Formule moléculaire | C31H31N5O3 |
Poids de la formule | 521.61g/mol |
Solubilité | Soluble to 50mM in DMSO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18776828
|
Tocris Bioscience™
5976/10 |
10 mg |
331.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18764039
|
Tocris Bioscience™
5976/50 |
50 mg |
1330.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ned K is a NAADP inhibitor. Prevents Ca2+ oscillations in rat cardiomyocytes in vitro during simulated ischemia and reperfusion, but exhibits no significant effect on Ca2+ sparks. Significantly reduces infarct size in rat cardiac ischemia/reperfusion model in vivo.Spécification
Cream | |
C31H31N5O3 | |
Soluble to 50mM in DMSO | |
Prevents Ca2+ oscillations |
Inhibiteur | |
521.61g/mol | |
Store at -20°C |
Usage exclusivement réservé à la recherche