Learn More
CleanSpace™ Technology Support de col
Le support de col CleanSpace™ est conçu pour être utilisé avec les unités de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace™ Ultra et CleanSpace™ EX.
Marque: CleanSpace™ Technology PAF-1028
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisé avec les appareils respiratoires révolutionnaires CleanSpace™ : léger, sans tuyau ni ceinture
- Conçu pour favoriser le confort lorsqu’il est porté sur de longues périodes
- Permet la transpiration et la respirabilité
- Facile à laver et séchage rapide
- Conçu pour être porté pendant longtemps dans des environnements difficiles
- Remplacement facile et rapide
- Fabriqué en polyéthylène, il peut être utilisé dans des opérations de décontamination
Spécification
AS/NZS1716 :2012, EN 12942 | |
Non | |
Support de col | |
Soudage, travail du bois, fabrication, fusion, construction, usines de recyclage, services d’urgence, exploitation minière, agriculture, usines de transformation, broyage | |
PAF-1028 | |
137 x 44 x 61 mm |
Noir | |
Polyéthylène | |
S | |
PAF-1060, PAF-1070 | |
Conserver entre -10°C et +55°C | |
7 g |