Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs d’extraction cytoplasmique et nucléaire NE-PER™
Lysez efficacement les cellules et extrayez des fractions protéiques cytoplasmiques et nucléaires séparées en moins de deux heures grâce à ce kit de fractionnement subcellulaire.
Marque: Thermo Scientific™ 78833
307.65 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Le kit Thermo Scientific™ NE-PER pour l’extraction cytoplasmique et nucléaire permet d’obtenir une lyse cellulaire efficace et l’extraction de fractions cytoplasmique et nucléaire distinctes en moins de deux heures.
Le kit NE-PER est une méthode d’extraction des nucléoprotéines qui implique la lyse simple et progressive des cellules et l’isolement par centrifugation de fractions de nucléoprotéines et de protéines cytoplasmiques Les seuls outils requis sont : une microcentrifugeuse de paillasse, des tubes et des pipettes. Les réactifs NE-PER solubilisent et séparent efficacement les nucléoprotéines et les protéines cytoplasmiques en fractions avec un minimum de contamination croisée ou d’interférence provenant de l’ADN génomique et de l’ARNm. Une fois dessalées ou diluées, les protéines isolées peuvent être utilisées pour réaliser des immunodosages et des expériences sur l’interaction des protéines, par exemple les analyses de mobilité (EMSA), la co-immunoprécipitation (Co-IP) et les essais de pull-down.
Points clés :
- Rapide – obtenez des fractions nucléaires et cytoplasmiques en moins de deux heures
- Efficacité éprouvée – le kit NE-PER est cité dans plus de 950 publications distinctes
- Évolutif – deux tailles de kits pour produire des extraits à partir de cellules et de tissus
- Pratique – des instructions simples qui ne nécessitent pas d’ultracentrifugation sur les gradients
- Compatible – pour les dosages en aval, notamment transferts Western, dosages de retards sur gel, dosages de protéines, dosages de gènes rapporteurs et dosages d’activités enzymatiques
Inclut :
Deux tailles de kit, contenant chacune trois tampons et des solutions de détergent.
Compatibles avec :
Kit Thermo Scientific EMSA chimiluminescent LightShift (N° 20148)
Conditions de stockage :
Dès réception, conserver les composants du kit à 4°C
Spécification
Réactif d’extraction nucléaire et cytoplasmique | |
conditions ambiantes | |
NE-PER™ | |
Tampon de lyse cellulaire, solution détergente, fractionnement subcellulaire |
Dès réception, conserver le composant de kit à 4°C. | |
Liquide | |
Tampon de lyse | |
15 mL |
Sécurité et traitement
- NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagents
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Non-ionic Detergent,Salt
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.