Learn More
Tocris Bioscience™ NBQX disodium salt
Potent AMPA antagonist; more water soluble form of NBQX (Cat. No. 0373)
177.00€ - 1330.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,3-Dioxo-6-nitro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[f]quinoxaline-7-sulfonamide disodium salt |
---|---|
CAS | 479347-86-9 |
Plage de pourcentage du dosage | >98% |
Solubilité | Soluble to 100mM in water |
Formule moléculaire | C12H6N4O6SNa2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18716126
|
Tocris Bioscience™
1044/10 |
10 mg |
336.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18095352
|
Tocris Bioscience™
1044/50 |
50 mg |
1330.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18745757
|
Tocris Bioscience™
1044/1 |
1 mg |
177.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
NBQX disodium salt is a selective and competitive AMPA and kainate receptor antagonist (IC50 = 0.15 μM and 4.8 μM, respectively). NBQX blocks the antidepressant effects of 8-Hydroxy-DPAT hydrobromide (Cat. No. 0529), decreases mTOR and BDNF levels. NBQX is neuroprotective, anticonvulsant, antinociceptive and active in vivo.NBQX disodium salt is a more water-soluble form of NBQX (Cat. No. 0373).
Spécification
2,3-Dioxo-6-nitro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[f]quinoxaline-7-sulfonamide disodium salt | |
>98% | |
C12H6N4O6SNa2 |
479347-86-9 | |
Soluble to 100mM in water | |
Observed MW: 380.24 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C
Usage exclusivement réservé à la recherche