missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NBI-74330, MedChemExpress

Code produit. p-200097950
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16489037

Marque: Medchem Express HY15320

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress NBI-74330 is a potent antagonist for CXCR3, and exhibits potent inhibition of (125I)CXCL10 and (125I)CXCL11 specific binding with Ki of 1.5 and 3.2 nM, respectively.

NBI-74330 is a potent antagonist for CXCR3, and exhibits potent inhibition of (125I)CXCL10 and (125I)CXCL11 specific binding with Ki of 1.5 and 3.2 nM, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau NBI-74330
CAS 855527-92-3
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H27F4N5O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (165.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N([C@@H](C1=NC2=NC=CC=C2C(N1C3=CC=C(OCC)C=C3)=O)C)CC4=CC=CN=C4)CC5=CC=C(F)C(C(F)(F)F)=C5
Poids moléculaire (g/mol) 605.58
Poids de la formule 605.58
Pourcentage de pureté 99.23%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis