Learn More
Chlorure NBD, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10347880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10347880
Marque: Thermo Scientific Acros 172390010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10199-89-0 | C6H2ClN3O3 | 199.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10199-89-0
Formule moléculaire C6H2ClN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 199.55
Numéro MDL MFCD00005808
Clé InChI IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1, 3-diazole
CID PubChem 25043
ChEBI CHEBI:78878
Nom IUPAC 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau NBD chloride
Point de fusion 96.0°C to 99.0°C
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 199.55
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Marron à jaune
Quantité 1 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • NBD chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole