Learn More
Abeba™ Chaussures 4086 Nature
Code produit. 15641458
Click to view available options
Dimensions:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 15641458
Marque: Abeba™ 4086/36
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La semelle ergonomique en liège recouverte de cuir est antistatique.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Velours
  • Bleu
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Semelle ergonomique en liège recouverte de cuir
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • 2 sangles de coup de pied réglables
  • Attache de boucle
  • Sans métal
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Couleur Bleu
Matériau de la semelle Liège, Caoutchouc
Matériau Velours
Dimensions 36
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Modèle 4086