Learn More
Abeba™ Chaussures 4086 Nature
Click to view available options
Dimensions:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Velours
- Bleu
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Semelle ergonomique en liège recouverte de cuir
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- 2 sangles de coup de pied réglables
- Attache de boucle
- Sans métal
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Couleur | Bleu |
| Matériau de la semelle | Liège, Caoutchouc |
| Matériau | Velours |
| Dimensions | 44 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Modèle | 4086 |