Learn More
Abeba™ Chaussures 4055 Nature
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
missing translation for 'unitSize'
1 paire
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Semelle ergonomique en liège recouverte de cuir
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Zone de coup de pied ajustable
- Attache de boucle
- Résistant à l'huile et à l'essence
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Couleur | Noir |
| Matériau de la semelle | Liège, Caoutchouc |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 38 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Modèle | 4055 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction