Learn More
Abeba™ Chaussures 4050 Nature
Click to view available options
Dimensions:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse, perforé
- Blanc
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Semelle ergonomique en liège recouverte de cuir
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Zone de coup de pied ajustable
- Attache de boucle
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Couleur | Blanc |
| Matériau de la semelle | Liège, Caoutchouc |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 43 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Modèle | 4050 |