Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à deux orifices en caoutchouc naturel
Utilisés à des fins de recherche en laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™ RB099/2H
Code produit. 11587642
  • 39.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Pour applications de laboratoire.
  • En caoutchouc naturel
  • Couleur rouge
  • Bouchons à deux orifices
Spécification
Spécification
5 mm
46/55 IRHD
1 unité
99 mm
Caoutchouc naturel
Pour un usage en laboratoire
54 mm
Rouge
109 mm
Bouchon