Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à deux orifices en caoutchouc naturel
Utilisés à des fins de recherche en laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™ RB037/2H
Code produit. 11587632
  • 31.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Pour applications de laboratoire.
  • En caoutchouc naturel
  • Couleur rouge
  • Bouchons à deux orifices
Spécification
Spécification
5 mm
46/55 IRHD
10/boîte
37 mm
Caoutchouc naturel
Pour un usage en laboratoire
38,5 mm
Rouge
42,5 mm
Bouchon