Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à deux orifices en caoutchouc naturel
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
99 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
40,5 mm
42,5 mm
44,5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
59,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
109 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) du trou | 5 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour un usage en laboratoire |
| Dureté | 46/55 IRHD |
| Longueur (métrique) | 49 mm |
| Quantité | 1 unité |
| Couleur | Rouge |
| Diameter (Metric) Bottom | 71 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 78 mm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type de produit | Bouchon |