Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc naturel solides
Utilisés à des fins de recherche en laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™ RB006/S
Code produit. 11572912
  • 13.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • En caoutchouc naturel
  • Couleur rouge
  • Bouchons solides sans orifice
Spécification
Spécification
Pour un usage en laboratoire
16 mm
Rouge
8 mm
Bouchon
46/55 IRHD
50/boîte
6 mm
Caoutchouc naturel