Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc naturel solides
Utilisés à des fins de recherche en laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™ RB062/S
Code produit. 11532942
  • 31.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • En caoutchouc naturel
  • Couleur rouge
  • Bouchons solides sans orifice
Spécification
Spécification
Pour un usage en laboratoire
49 mm
Rouge
69 mm
Bouchon
46/55 IRHD
2/boîte
62 mm
Caoutchouc naturel