Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc naturel solides
Utilisés à des fins de recherche en laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™ RB023/S
Code produit. 10192031
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • En caoutchouc naturel
  • Couleur rouge
  • Bouchons solides sans orifice
Spécification
Spécification
Pour un usage en laboratoire
28 mm
Rouge
26,5 mm
Bouchon
46/55 IRHD
20/boîte
23 mm
Caoutchouc naturel