Learn More
Deutsch Neumann™ Poires pour pipette de sécurité en caoutchouc
Réduisent les risques de pipetage lors de la manipulation de liquides toxiques, corrosifs, contaminés par des bactéries ou de mauvaise odeur. Les poires pour pipette de sécurité en caoutchouc Deutsch Neumann™ sont fabriquées en caoutchouc naturel.
Marque: Deutsch Neumann™ 4700002
Description
- Deux points de fonctionnement seulement
- Résistance à la traction et résilience exceptionnelles
- La pipette de sécurité la plus simple est la pipette à une main
Spécification
Rouge | |
Universal 2 | |
Pour un pipetage confortable des agents toxiques et corrosifs contenant des bactéries et des substances malodorantes |
Caoutchouc naturel | |
Remplisseur de pipettes de sécurité | |
1 unité |