Learn More
BRAND™ Remplisseur pour pipettes en caoutchouc naturel
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
Jusqu’à 10 ml
Jusqu’à 100 ml
Modèle:
Étalon
Flip
Universel
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqué en caoutchouc naturel à 100 %.
- Élimine le pipetage à col et la manipulation de matières dangereuses.
- Disponible dans les modèles universel, standard ou avec système rabattable, avec des options de 2 ou 3 soupapes
- Le modèle avec système rabattable à 2 soupapes permet une utilisation d’une seule main.
Spécification
Spécification
| Description | Vanne A : Échappement de l’air, vanne S : Remplissage, vanne E : Livraison |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Modèle | Universel |
| Volume (métrique) | Jusqu’à 100 ml |
| À utiliser avec (application) | Pipettes allant jusqu’à 100 ml |
| Comprend | 3 vannes |
| Quantité | 1 unité |