Learn More
BRAND™ Remplisseur pour pipettes en caoutchouc naturel
Code produit. 10221601 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
Jusqu’à 10 ml
Jusqu’à 100 ml
Modèle:
Étalon
Flip
Universel
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10221601
Marque: BRAND™ 25300
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en caoutchouc naturel à 100 %. La poire pour pipette en caoutchouc naturel BRAND™ élimine le pipetage à col et la manipulation de matières dangereuses. Disponible dans les modèles universel, standard ou avec système rabattable, avec des options de 2 ou 3 soupapes.
  • Fabriqué en caoutchouc naturel à 100 %.
  • Élimine le pipetage à col et la manipulation de matières dangereuses.
  • Disponible dans les modèles universel, standard ou avec système rabattable, avec des options de 2 ou 3 soupapes
  • Le modèle avec système rabattable à 2 soupapes permet une utilisation d’une seule main.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Vanne A : Échappement de l’air, vanne S : Remplissage, vanne E : Livraison
Matériau Caoutchouc naturel
Modèle Étalon
Volume (métrique) Jusqu’à 10 ml
À utiliser avec (application) Pipettes allant jusqu’à 10 ml
Comprend 3 vannes
Quantité 1 unité