Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à un orifice en caoutchouc naturel
Code produit. 11567602 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
92 mm
105 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
7 mm
9 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
28,5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
102 mm
116,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
Code produit. 11567602
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés à des fins de recherche en laboratoire.
  • En caoutchouc naturel
  • Couleur rouge
  • Contient un orifice
Spécification
Diamètre (métrique) du trou 5 mm
À utiliser avec (application) Pour un usage en laboratoire
Dureté 46/55 IRHD
Longueur (métrique) 32 mm
Quantité 10/boîte
Couleur Rouge
Diameter (Metric) Bottom 27 mm
Diamètre (métrique) supérieur 31 mm
Matériau Caoutchouc naturel
Type de produit Bouchon