Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à un orifice en caoutchouc naturel
Utilisés à des fins de recherche en laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.04050kg
Code produit. 11557592
  • 6.85€ / 20 pièces
Expédition estimée: 29-07-2024
Description
  • En caoutchouc naturel
  • Couleur rouge
  • Contient un orifice
Spécification
Spécification
Rouge
Pour un usage en laboratoire
10,5 mm
Caoutchouc naturel
20 mm
Bouchon
8 mm
20/boîte
46/55 IRHD
3mm