Learn More
Ansell Edmont™ Gants résistants aux produits chimiques Profil Plus, en latex de caoutchouc naturel
Code produit. 12435120
Click to view available options
Dimensions:
8
9
Gants de poids moyen offrant une adhérence exceptionnelle. Les gants pour immersion en latex de caoutchouc naturel jaune Ansell Edmont™ Profil™ Plus 87-850 Series sont spécialement conçus pour le traitement de produits chimiques en conditions humides.
  • Spécialement traités pour réduire le risque d’allergie
  • Excellente résistance aux risques mécaniques et meilleure résistance chimique
  • Flocage 100 % coton - Souples, confortables et absorbants
  • Idéaux pour les opérations d’entretien et de manutention dans des conditions humides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN420:2003A1:2009, EN374: 2003,EN388: 2003
Coating Material Latex de caoutchouc naturel
Couleur Jaune
Latex Free Oui
Matériau Latex, caoutchouc naturel
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants
Dimensions 8
Épaisseur (métrique) 0.55 mm
À utiliser avec (application) Nettoyage général en conditions humides
Type de manchette de gant Dentelé
Quantité 12 paires
Résistant à Risques mécaniques et produit chimique amélioré
Longueur (métrique) 300 mm