Learn More
Deutsch Neumann™ Ballon en caoutchouc avec raccord de tuyau
Permet de contrôler l’entrée d’air/gaz ou la bande de roulement de gaz dans les instruments. Le ballon en caoutchouc Deutsch Neumann™ avec raccord de tuyau est fabriqué en latex de caoutchouc naturel.
Marque: Deutsch Neumann™ 4500002
Description
- Pour évaporateurs rotatifs
- Utilisation conseillée avec le mélange ou la collecte et le stockage à court terme des gaz
Spécification
Caoutchouc naturel | |
Ballon | |
Pour évaporateurs rotatifs |