Learn More
Fisherbrand™ Cuves droites en polypropylène naturel sans bouchons
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
Description
- Les cuves en polypropylène naturel sont translucides et durables.
- Les cuves sont idéales pour le stockage et le prélèvement d’échantillons et de fournitures de laboratoire.
- Le col large et les côtés droits facilitent la récupération du contenu.
- Le polypropylène offre une plus grande tolérance aux températures élevées que le PEHD et une meilleure clarté des contacts.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 120 ml |
Capacité (impériale) | 4 oz. |
Couleur | Naturel |
Diamètre (métrique) externe du col | 54 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 51 mm |
À utiliser avec (application) | Grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu |
Matériau | PP |
Quantité | 432 |
Couleur de bouchon | S/O |
Finition de col | 58-400 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Cuves droites en polypropylène naturel sans bouchons >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu