missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Tube à centrifuger en polypropylène naturel

Code produit. 11951869
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11951869

Marque: Fisherbrand™ 471A6

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Fixez le tube à centrifuger en PP naturel Fisherbrand™ à une centrifugeuse de laboratoire pour un traitement simple et sûr des échantillons.

  • Capacité de 50 ml
  • Force max. de 3000 x g et capacités FCR max
  • Stérile

Spécification

Couleur Naturel
Capacité (métrique) 50 mL
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Centrifugation
Nb par paquet 500
Stérilité Stérile
Forme Conique
Forme du fond Conique
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 3000 x g
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis