Learn More
Fisherbrand™ Flacons rectangulaires à col large en PEHD naturel sans bouchons
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
Description
- Les flacons rectangulaires à col large en PEHD naturel offrent une conception peu encombrante pour la paillasse.
- Les flacons sont dotés d’une ouverture à col large, idéale pour l’échantillonnage de solides et de poudres.
- Le PEHD offre une excellente protection contre l’humidité et résiste aux chocs.
- Idéals pour le remplissage à grande vitesse, les spécifications pharmaceutiques exigeantes et la manipulation brutale lors de l’expédition.
- Le PEHD offre une protection contre l’humidité et résiste aux chocs
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Naturel |
Diamètre (métrique) externe du col | 39 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 35 mm |
Matériau | HDPE |
Quantité | 160 |
Finition de col | 43-400 |
Closure Included | Non |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 149 mm |