Learn More
Memmert™ Étuve universelle UN avec convection naturelle et avec SingleDISPLAY
Idéal pour séchage, chauffage, étuvage, vieillissement, cuisson, test et durcissement de précision dans les domaines de la recherche, de la science, de l'industrie et de l'assurance qualité.
Marque:  Memmert™ UN160
2817.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12636997
  • 3520.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Précis, facile à utiliser, de haute qualité : autant de caractéristiques qui décrivent le four Memmert Universal Oven UN.
  • Tailles des modèles : 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
  • Plage d’ajustement de la température : jusqu’à +300°C
  • Vitesse du ventilateur définie ou contrôlée par un programme
  • Système de chauffage complet : distribution de température absolument uniforme et précise
  • L’air frais préchauffé empêche les fluctuations de température
  • Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
  • ControlCOCKPIT : TwinDISPLAY - Régulateur numérique multifonction adaptatif à microprocesseur PID et 2 affichages TFT couleur haute résolution.
  • Paramètres réglables : température (en degrés Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du clapet d’air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
  • Protection contre la surtempérature
Ce chef-d’œuvre technologique perfectionné en acier inoxydable de haute qualité, hygiénique et facile à nettoyer ne laisse rien à désirer en termes de technologie de ventilation et de contrôle.
Spécification
Spécification
EAC, GS, CE, cUL y DVE
SingleDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
161 L
Four de chauffage
Contrôle de la température dans les domaines de la science, de la recherche et des analyses de matériaux dans l’industrie
Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression)
20 kg
8
Régulation de la température, système d’autodiagnostic
Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
400 x 560 x 720 mm
584 mm
560 mm
720 mm
400 mm
96 kg
115/230 V
50/60 Hz
Acier inoxydable (304/1,4301)
Naturel
20°C à 300°C
1 écran couleur TFT haute définition (SingleDISPLAY)
Logiciel PC AtmoCONTROL
Acier inoxydable
UN 160
Câble secteur avec fiche (type allemand)
Acier inoxydable
Jusqu’à 99,9°C : 0,1 / à partir de 100°C : 0,5
3 ans
745 x 1104 x 584 mm
745 mm
1104 mm
584 mm
96 kg
115/230 V, 50/60 Hz
1800/3200 W