Learn More
Thermo Scientific™ Colonne SEC NativePac OBE-1 pour la préparation d’échantillons en ligne
Code produit. 17884961 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17884961
Marque: Thermo Scientific™ 43803052130
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réalisez une analyse native-MS de biomacromolécules avec la colonne SEC NativePac OBE-1 conçue pour l’échange rapide de composants de tampon non volatils avec un tampon volatil.
La colonne Thermo Scientific™ NativePac OBE-1 est une colonne de chromatographie d’exclusion stérique (SEC) conçue pour l’échange rapide de composants de tampon non volatils avec un tampon volatil pour l’analyse Native-MS des biomacromolécules. Les petits pores de la phase stationnaire SEC optimisent la séparation des composants non volatils dans l’échantillon d’intérêt, tandis que la faible longueur de la colonne réduit le temps d’analyse à moins de 2 minutes. Un dia. int. étroit de colonne permet d’utiliser des débits faibles pour une détection haute sensibilité et optimise le temps en limitant la consommation de tampon.
La colonne SEC NativePac OBE-1 pour la préparation d’échantillons en ligne offre les caractéristiques suivantes :
  • Colonne OBE pour l’analyse du poids moléculaire et de la structure des protéines
  • Échange rapide de composants de tampon non volatils avec un tampon volatil pour l’analyse Native-MS
  • La longueur de colonne courte minimise le temps d’analyse et la consommation de tampon
  • Le dia. int. étroit de la colonne permet de faibles débits pour une haute sensibilité
  • La petite taille des pores de la phase stationnaire SEC optimise la séparation des composants non volatils dans les échantillons d’intérêt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 1450 psi (100 bars)
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 80 Å
Phase stationnaire Diol exclusif
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Type de colonne Échange de tampon en ligne
Phase Exclusion stérique