Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons non assemblés certifiés National™
Les kits de flacons non assemblés certifiés Thermo Scientific™ National offrent l’assurance supplémentaire que le produit est systématiquement conforme à des normes de fabrication très strictes.
32.70€ - 116.55€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Matériau du bouchon | Type de bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Matériau du bouchon | Type de bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11921543
|
Thermo Scientific™
CERT4000-71LV |
350 μl | Bonded PTFE, Silicone | Screw Cap | Clear | N/A | |||
11981503
|
Thermo Scientific™
CERT4000-80 |
2 mL | PTFE, Rubber | Screw Cap | Clear | N/A | |||
11981543
|
Thermo Scientific™
CERT400092W |
2 mL | PTFE, Silicone | Screw Cap | Clear | N/A | |||
11951553
|
Thermo Scientific™
CERT4015-86 |
4 ml | Encollé en PTFE, silicone | À vis | Ambré | N/A | |||
11961553
|
Thermo Scientific™
CERT4015-87 |
4 ml | Encollé en PTFE / silicone, fendu | À vis | Ambré | N/A | |||
10514315
|
Thermo Scientific™
CERT4015-99 |
1 ml | Polyéthylène | SepCap | Ambré | N/A | |||
Description
Les kits de flacons non assemblés certifiés Thermo Scientific™ National offrent l’assurance supplémentaire que le produit est systématiquement conforme à des normes de fabrication très strictes.
- Chaque lot fait l’objet de tests complets pour analyses HPLC et GC
- Certificat de conformité dans chaque boîte
- Bouchons fixés pour éviter l’enfoncement des septa
- Verre borosilicaté transparent de Type 1, à coefficient de dilatation 33 ou ambré de type 2, à coefficient de dilatation 51
- Disponibles avec ou sans étiquette d’identification
- Micro-flacons ou inserts fixes pour l’échantillonnage de volumes limités