Learn More
Thermo Scientific™ Kits National Target™ Snap-It™
Code produit. 12433798
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Couleur de bouchon:
clair
Couleur:
I-D transparent
Transparent
Septum:
PTFE / silicone, préfendu
PTFE / caoutchouc rouge
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12433798
Marque: Thermo Scientific™ C401174W
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les kits pratiques Thermo Scientific™ National Target Snap-It contiennent des flacons et des bouchons Snap-It à septa préinstallés dans des plateaux de stockage.
Les kits pratiques Thermo Scientific™ National Target Snap-It contiennent des flacons et des bouchons Snap-It à septa préinstallés dans des plateaux de stockage.
  • Flacons de 2 ml, 12 × 32 mm
  • Choix de flacons et de joints préassemblés avec septa
  • Conditionnés dans des plateaux de stockage pour paillasse
  • Contient des quantités équivalentes de flacons et bouchons à clipser avec septa préinstallés
  • Tous les articles sont protégés de la poussière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon clair
Description I-D en verre transparent ; Septum : PTFE / silicone, préfendu
Couleur I-D transparent
Matériau PTFE, Silicone
Pré-fendu Oui
Volume (métrique) 2 ml
Septum PTFE / silicone, préfendu
Matériau du bouchon PTFE, silicone, préfendu
Marking Spot Oui